3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 98% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20271.03
L20271.06
L20271.03EA
858
PLN
L20271.03
L20271.06
3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 98% (dry weight)
3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 79784-34-2
Molecular Formula: C8H4F2O2.xH2O
Formula Weight: 170.12(anhy)
Melting Point: 85-90°
Beilstein Reference: 2574671
MDL No.: MFCD03453081
Formuła:
C8H6F2O3 Temp. topnienia: 85…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03453081 Numer CAS: 79784-34-2 |