2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20266.03
L20266.06
L20266.03EA
777
PLN
L20266.03
L20266.06
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95%
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 79784-36-4
Molecular Formula: C8H4F2O2.xH2O
Formula Weight: 170.12(anhy)
Melting Point: 51-54°
Beilstein Reference: 4387465
MDL No.: MFCD04038287
Formuła:
C₈H₆F₂O₃ MW: 188.13 g/mol Temp. topnienia: 51…54 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04038287 Numer CAS: 79784-36-4 |