Phenylselenocyanate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L20194.03
L20194.06
L20194.03EA
329
PLN
L20194.03
L20194.06
Phenylselenocyanate 98%
Phenylselenocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 2179-79-5
Molecular Formula: C7H5NSe
Formula Weight: 182.08
Flash Point:
Formuła:
C₇H₅NSe Temp. Wrzenia: 116…117 °C (12 mmHg) Gęstość: 1,484 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00216944 Numer CAS: 2179-79-5 ADR: 6.1,II |