2-Nitrophenyl selenocyanate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L20193.03
L20193.06
L20193.03EA
427
PLN
L20193.03
L20193.06
2-Nitrophenyl selenocyanate 97%
2-Nitrophenyl selenocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 51694-22-5
Molecular Formula: C7H4N2O2Se
Formula Weight: 227.08
Melting Point: 134-141°
Beilstein Reference: 1309777
UN No.: UN3283
MDL No.: MFCD00043146
Formuła:
C₇H₄N₂O₂Se MW: 227.092 g/mol Temp. topnienia: 134…141 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043146 Numer CAS: 51694-22-5 Numer WE (dawny EINECS): 257-350-4 ADR: 6.1 II |