4-(Dimethylamino)piperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L20176.06
L20176.14
L20176.06EA
841
PLN
L20176.06
L20176.14
4-(Dimethylamino)piperidine 97%
4-(Dimethylamino)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 50533-97-6
Molecular Formula: C7H16N2
Formula Weight: 128.22
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 187°
Beilstein Reference: 1190
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00023144
Formuła:
C₇H₁₆N₂ Temp. Wrzenia: 187 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023144 Numer CAS: 50533-97-6 Numer WE (dawny EINECS): 256-617-2 ADR: 8,III |