(1S,4S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20170.03
L20170.MD
L20170.03EA
1540
PLN
L20170.03
L20170.MD
(1S,4S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 98%
(1S,4S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Purity: 98%
CAS No.: 132747-20-7
Molecular Formula: C5H10N2.2HBr
Formula Weight: 259.97
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 4258260
Optical Rotation: +22° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD08272741
Formuła:
C₅H₁₀N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01321289 Numer CAS: 132747-20-7 |