Bis(phenylacetyl)disulphide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Phenylacetyl Disulphide, 2-Phenylacetic dithioperoxyanhydride
L19792.06
L19792.14
L19792.06EA
396
PLN
L19792.06
L19792.14
Bis(phenylacetyl)disulphide 98%
Bis(phenylacetyl)disulphide
Purity: 98%
CAS No.: 15088-78-5
Molecular Formula: C16H14O2S2
Formula Weight: 302.42
Melting Point: 58-60°
Beilstein Reference: 2057579
MDL No.: MFCD00513572
Formuła:
C₁₆H₁₄O₂S₂ Temp. topnienia: 58…60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00513572 Numer CAS: 15088-78-5 |