4-Cyano-2-fluorobenzoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19722.06
L19722.14
L19722.06EA
729
PLN
L19722.06
L19722.14
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 164149-28-4
Molecular Formula: C8H4FNO2
Formula Weight: 165.12
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 8051929
MDL No.: MFCD03094454
Formuła:
C₈H₄FNO₂ Temp. topnienia: 214…218 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094454 Numer CAS: 164149-28-4 |