(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%, ee 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 114715-39-8
Molecular Formula: C11H16N2
Formula Weight: 176.26
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 101-103°/3mm
Beilstein Reference: 6477592
Optical Rotation: -2° (neat)
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00082638
Formuła:
C₁₁H₁₆N₂ Temp. Wrzenia: 101…103 °C (3 mmHg) Gęstość: 1,020 Temp. Zapłonu: 140 °C (284 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082638 Numer CAS: 114715-39-8 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |