Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Trifluoromethanesulphonic acid Hafnium(IV) salt, Hafnium(IV) Triflate
L19688.06
L19688.14
L19688.06EA
850
PLN
L19688.06
L19688.14
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 161337-67-3
Molecular Formula: C4F12HfO12S4
Formula Weight: 774.75
Melting Point:
Formuła:
CHF₃O₃S Temp. topnienia: >350 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01321255 Numer CAS: 161337-67-3 |