(R)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19685.04
L19685.MC
L19685.ME
L19685.04EA
6280
PLN
L19685.04
L19685.MC
L19685.ME
(R)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine ≥97%
(R)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
Purity: 97%
CAS No.: 55700-44-2
Molecular Formula: C26H28FeNP
Formula Weight: 441.34
Melting Point: 141-143°
Optical Rotation: -355° (c=0.6 in ethanol)
MDL No.: MFCD00075286
Formuła:
C₂₆H₂₈FeNP Temp. topnienia: 141…143 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075286 Numer CAS: 55700-44-2 |