Benzothiazole-2-carbonyl chloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L19631.03
L19631.MD
L19631.03EA
1130
PLN
L19631.03
L19631.MD
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 95%
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 67748-61-2
Molecular Formula: C8H4ClNOS
Formula Weight: 197.64
Melting Point: 113-115°
Beilstein Reference: 130990
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD03659697
Formuła:
C₈H₄ClNOS Temp. topnienia: 113…115 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03659697 Numer CAS: 67748-61-2 ADR: 8,II |