Amberlite® IRC-748 ion exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L19570.30
L19570.0B
L19570.30EA
372
PLN
L19570.30
L19570.0B
Amberlite® IRC-748 ion exchange resin
Amberlite® IRC-748
CAS No.: 79620-28-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00132702
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132702 Numer CAS: 79620-28-3 Klasyfikacja Merck : 14,382 |