Amberlite® IRA-900 (Cl) ion exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Amberlite®, IRA-900 chloride form, Amberlite® IRA-900
L19567.30
L19567.0B
L19567.30EA
385
PLN
L19567.30
L19567.0B
Amberlite® IRA-900 (Cl) ion exchange resin
Amberlite® IRA-900 (Cl)
CAS No.: 9050-97-9
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00132712
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132712 Numer CAS: 9050-97-9 Klasyfikacja Merck : 14,382 |