Amberlite® XAD-16 ion exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L19565.22
L19565.36
L19565.22EA
445
PLN
L19565.22
L19565.36
Amberlite® XAD-16 ion exchange resin
Amberlite® XAD-16
CAS No.: 104219-63-8
MDL No.: MFCD00145831
Formuła:
C₁₀H₁₀ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145831 Numer CAS: 104219-63-8 Klasyfikacja Merck : 14,382 |