Amberlite XAD-7 ion exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L19564.22
L19564.36
L19564.22EA
333
PLN
L19564.22
L19564.36
Amberlite XAD-7 ion exchange resin
Amberlite XAD-7
CAS No.: 37380-43-1
MDL No.: MFCD00132705
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132705 Numer CAS: 37380-43-1 Klasyfikacja Merck : 14,382 |