trans-β-Styrylboronic acid pinacol ester ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
E-Phenylethenylboronic acid, pinacol ester, Trans-2-Phenylvinylboronic acid pinacol ester, trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene
L19529.03
L19529.MD
L19529.03EA
850
PLN
L19529.03
L19529.MD
trans-β-Styrylboronic acid pinacol ester ≥98%
trans-beta-Styrylboronic acid pinacol ester
Purity: 99%
CAS No.: 83947-56-2
Molecular Formula: C14H19BO2
Formula Weight: 230.12
Flash Point:
Formuła:
C₁₄H₁₉BO₂ Temp. Wrzenia: 128 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 27…33 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03453666 Numer CAS: 83947-56-2 |