L-Proline-tert-butyl ester hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L19489.03
L19489.06
L19489.03EA
447
PLN
L19489.03
L19489.06
L-Proline-tert-butyl ester hydrochloride ≥98%
L-Proline-tert-butyl ester hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 5497-76-7
Molecular Formula: C9H17NO2.HCl
Formula Weight: 207.70
Melting Point: 110-112°
Beilstein Reference: 3596764
Optical Rotation: -31° (c=0.5 in water)
MDL No.: MFCD00153459
Formuła:
C₉H₁₇NO₂ Temp. topnienia: 110…112 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00153459 Numer CAS: 5497-76-7 Numer WE (dawny EINECS): 226-835-2 |