N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N-1-Boc-1,6-diaminohexane·HCl, Boc-1,6-diaminohexane·HCl, N-Boc-1,6-diaminohexane hydrochloride
L19487.03
L19487.06
L19487.03EA
318
PLN
L19487.03
L19487.06
N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride 98%
N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 65915-94-8
Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)6NH2.HCl
Formula Weight: 252.79
Melting Point: ca 164° dec.
Beilstein Reference: 3631740
MDL No.: MFCD00039072
Formuła:
C₁₁H₂₄N₂O₂·HCl MW: 252.783 g/mol Temp. topnienia: ∼ 164 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039072 Numer CAS: 65915-94-8 Numer WE (dawny EINECS): 265-976-4 |