Boc-Aib-OH ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
BOC-α-Methylalanine, N-Boc-alpha-methylalanine, 2-(Boc-amino)isobutyric Acid, Boc-Aib-OH
L19484.03
L19484.06
L19484.03EA
171
PLN
L19484.03
L19484.06
Boc-Aib-OH ≥98%
Boc-Aib-OH
Purity: 98+%
CAS No.: 30992-29-1
Molecular Formula: C9H17NO4
Formula Weight: 203.24
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 1953772
MDL No.: MFCD00042973
Formuła:
C₉H₁₇NO₄ MW: 203.24 g/mol Temp. topnienia: 118…121 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042973 Numer CAS: 30992-29-1 Numer WE (dawny EINECS): 250-421-0 |