2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
L19453.06
L19453.14
L19453.06EA
355
PLN
L19453.06
L19453.14
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 98%
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 86604-75-3
Molecular Formula: C9H12ClNO.HCl
Formula Weight: 222.12
Melting Point: ca 128° dec.
Beilstein Reference: 5359162
MDL No.: MFCD00277472
Formuła:
C₉H₁₂ClNO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00277472 Numer CAS: 86604-75-3 |