(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19361.03
L19361.06
L19361.03EA
256
PLN
L19361.03
L19361.06
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid ≥98%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 26250-84-0
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 121-125°
Beilstein Reference: 3652038
Optical Rotation: -46° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00151904
Formuła:
C₁₁H₁₉NO₄ Temp. topnienia: 121…125 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151904 Numer CAS: 26250-84-0 |