1-Formyl-4-methylpiperazine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19358.06
L19358.14
L19358.06EA
286
PLN
L19358.06
L19358.14
1-Formyl-4-methylpiperazine 98%
1-Formyl-4-methylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 7556-55-0
Molecular Formula: C6H12N2O
Formula Weight: 128.17
Flash Point:
Formuła:
C₆H₁₂N₂O Temp. Wrzenia: 236…238 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085930 Numer CAS: 7556-55-0 |