N-Boc-L-leucinol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 82010-31-9
Molecular Formula: C11H23NO3
Formula Weight: 217.31
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₂₃NO₃ Temp. Wrzenia: 212…214 °C Gęstość: 0,980 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00076950 Numer CAS: 82010-31-9 |