1-Benzylpiperidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19339.09
L19339.18
L19339.09EA
716
PLN
L19339.09
L19339.18
1-Benzylpiperidine 98%
1-Benzylpiperidine
Purity: 98%
CAS No.: 2905-56-8
Molecular Formula: C12H17N
Formula Weight: 175.28
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 120-123°/9mm
Beilstein Reference: 5639
MDL No.: MFCD00224901
Formuła:
C₁₂H₁₇N Temp. Wrzenia: 120…123 °C (9 mmHg) Gęstość: 0,950 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00224901 Numer CAS: 2905-56-8 Numer WE (dawny EINECS): 220-809-4 |