2-Thiopheneacetamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19221.22
L19221.14
L19221.06
L19221.22EA
1930
PLN
L19221.22
L19221.14
L19221.06
2-Thiopheneacetamide 98%
2-Thiopheneacetamide
Purity: 98%
CAS No.: 4461-29-4
Molecular Formula: C6H7NOS
Formula Weight: 141.19
Melting Point: 145-148°
Beilstein Reference: 114558
MDL No.: MFCD00017556
Formuła:
C₆H₇NOS Temp. topnienia: 145…148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017556 Numer CAS: 4461-29-4 Numer WE (dawny EINECS): 224-714-9 |