(1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19208.14
L19208.22
L19208.14EA
636
PLN
L19208.14
L19208.22
(1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate 98%
(1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 111969-64-3
Molecular Formula: C12H22O4
Formula Weight: 230.31 (212.29anhy)
Melting Point: 76-80°
Boiling Point: 95-96°/0.3mm
Beilstein Reference: 5637371
Optical Rotation: -75° (c=1 in methanol)
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00792503
Formuła:
C₁₂H₂₂O₄ MW: 230.31 g/mol (212.29 anhy) Temp. Wrzenia: 95…96 °C (0.3 mmHg) Temp. topnienia: 76…80 °C Gęstość: 1.182 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00792503 Numer CAS: 111969-64-3 Numer WE (dawny EINECS): 416-810-6 Jednostka: 3077 ADR: 9 III |