Methyl-3-quinuclidinecarboxylate hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19132.03
L19132.MD
L19132.03EA
1520
PLN
L19132.03
L19132.MD
Methyl-3-quinuclidinecarboxylate hydrochloride ≥98%
Methyl-3-quinuclidinecarboxylate hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 54954-73-3
Molecular Formula: C9H15NO2.HCl
Formula Weight: 205.69
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 4272456
MDL No.: MFCD01073582
Formuła:
C₉H₁₅NO₂·HCl MW: 205.69 g/mol Temp. topnienia: ∼ 160 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01073582 Numer CAS: 54954-73-3 |