Ambersep® 900 (OH) ion exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L19035.22
L19035.36
L19035.0B
L19035.22EA
258
PLN
L19035.22
L19035.36
L19035.0B
Ambersep® 900 (OH) ion exchange resin
Ambersep® 900 (OH)
CAS No.: 9017-79-2
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00802695
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00802695 Numer CAS: 9017-79-2 |