4-Isopropoxybenzenesulphonyl chloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Isopropoxyphenylsulphonyl Chloride
L18984.03
L18984.06
L18984.03EA
574
PLN
L18984.03
L18984.06
4-Isopropoxybenzenesulphonyl chloride 96%
4-Isopropoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 98995-40-5
Molecular Formula: C9H11ClO3S
Formula Weight: 234.70
Physical Form: Crystalline solid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale cream
Melting Point: 30-37°
Boiling Point: 112-113°/0.01mm
Beilstein Reference: 3269058
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD03093083
Formuła:
C₉H₁₁ClO₃S Temp. Wrzenia: 112…113 °C (0,01 mmHg) Temp. topnienia: 30…37 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093083 Numer CAS: 98995-40-5 ADR: 8,II |