(R)-Methyl-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L18735.22
L18735.14
L18735.22EA
965
PLN
L18735.22
L18735.14
(R)-Methyl-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride 96%
(R)-Methyl-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 19883-41-1
Molecular Formula: C9H11NO2.HCl
Formula Weight: 201.65
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 3915654
Optical Rotation: -118° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00137487
Formuła:
C₉H₁₁NO₂·HCl Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00137487 Numer CAS: 19883-41-1 Numer WE (dawny EINECS): 243-399-9 |