2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(5-Allyl-4,6-dihydroxy-1,3-phenylene)bis(phenylmethanone)
L18722.06
L18722.14
L18722.06EA
339
PLN
L18722.06
L18722.14
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol 98%
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol
Purity: 98%
CAS No.: 102593-74-8
Molecular Formula: C23H18O4
Formula Weight: 358.40
Melting Point: 158-163°
Beilstein Reference: 2168154
MDL No.: MFCD02094038
Formuła:
C₂₃H₁₈O₄ Temp. topnienia: 158…163 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02094038 Numer CAS: 102593-74-8 |