1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L18705.06
L18705.14
L18705.06EA
225
PLN
L18705.06
L18705.14
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one ≥98%
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Purity: 98+%
CAS No.: 6969-71-7
Molecular Formula: C6H5N3O
Formula Weight: 135.13
Melting Point: 233-235°
Beilstein Reference: 607433
MDL No.: MFCD00022632
Formuła:
C₆H₅N₃O Temp. topnienia: 233…235 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022632 Numer CAS: 6969-71-7 Numer WE (dawny EINECS): 230-191-8 |