1-Octylphosphonic dichloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L18587.14
L18587.06
L18587.14EA
6580
PLN
L18587.14
L18587.06
1-Octylphosphonic dichloride 97%
1-Octylphosphonic dichloride
Purity: 97%
CAS No.: 3095-94-1
Molecular Formula: C8H17Cl2OP
Formula Weight: 231.10
Refractive Index: 1.4665
Boiling Point: 143-145°/12mm
Beilstein Reference: 1931202
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00015813
Formuła:
C₈H₁₇Cl₂OP Temp. Wrzenia: 143…145 °C (12 mmHg) Gęstość: 1,115 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015813 Numer CAS: 3095-94-1 Numer WE (dawny EINECS): 221-444-3 ADR: 8,II |