4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Bromo-3-fluorobenzeneboronic acid
L18514.03
L18514.MD
L18514.03EA
503
PLN
L18514.03
L18514.MD
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 374790-97-3
Molecular Formula: C6H5BBrFO2
Formula Weight: 218.82
Melting Point:
Formuła:
C₆H₅BBrFO₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093066 Numer CAS: 374790-97-3 |