Ethyl-trans-4-oxo-2-butenoate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(E)-Ethyl 4-oxobut-2-enoate
L18491.14
L18491.22
L18491.14EA
2020
PLN
L18491.14
L18491.22
Ethyl-trans-4-oxo-2-butenoate 96%
Ethyl-trans-4-oxo-2-butenoate
Purity: 96%
CAS No.: 2960-66-9
Molecular Formula: C6H8O3
Formula Weight: 128.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4550
Melting Point: -9°
Boiling Point: 184-188°
Beilstein Reference: 8762336
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00236170
Formuła:
C₆H₈O₃ MW: 128.13 g/mol Temp. Wrzenia: 184…188 °C Temp. topnienia: –9 °C Gęstość: 1.063 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) |
Numer MDL:
MFCD00236170 Numer CAS: 2960-66-9 ADR: 8 III |