Glyoxal dimethyl acetal 60% in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dimethoxyacetaldehyde, 2,2-Dimethoxyacetaldehyde, Dimethoxyethanal
L18490.36
L18490.22
L18490.0P
L18490.36EA
1950
PLN
L18490.36
L18490.22
L18490.0P
Glyoxal dimethyl acetal 60% in aqueous solution
Glyoxal dimethyl acetal
CAS No.: 51673-84-8
Molecular Formula: OHCCH(OCH3)2
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.4140
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1850744
MDL No.: MFCD00134410
Formuła:
OHCCH(OCH₃)₂ MW: 104.11 g/mol Temp. Wrzenia: 100…102 °C Gęstość: 1.150 Temp. Zapłonu: 102 °C (216 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134410 Numer CAS: 51673-84-8 |