Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2'-Bis(diphenylphosphino)diphenyl Ether, DPEphos, Bis(2-diphenylphosphinophenyl)ether, (Oxydi-2,1-phenylene)bis(diphenylphosphine), (Oxybis(2,1-phenylene))bis(diphenylphosphine)
L18481.03
L18481.06
L18481.03EA
243
PLN
L18481.03
L18481.06
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 98%
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether
Purity: 98%
CAS No.: 166330-10-5
Molecular Formula: C36H28OP2
Formula Weight: 538.57
Melting Point: 184-186°
Beilstein Reference: 7729718
MDL No.: MFCD00233863
Formuła:
C₃₆H₂₈OP₂ MW: 538.57 g/mol Temp. topnienia: 184…186 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00233863 Numer CAS: 166330-10-5 |