3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L18071.06
L18071.03
L18071.06EA
1450
PLN
L18071.06
L18071.03
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid 98%
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5711-41-1
Molecular Formula: C11H10O4
Formula Weight: 206.20
Melting Point: 137-140°
Beilstein Reference: 474529
MDL No.: MFCD00020486
Formuła:
C₁₁H₁₀O₄ Temp. topnienia: 137…140 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020486 Numer CAS: 5711-41-1 |