Potassium trans-β-styryltrifluoroborate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17971.03
L17971.06
L17971.03EA
586
PLN
L17971.03
L17971.06
Potassium trans-β-styryltrifluoroborate 98%
Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate
Purity: 98%
CAS No.: 201852-49-5
Molecular Formula: C8H7BF3K
Formula Weight: 210.05
Melting Point:
Formuła:
C₈H₇BF₃K Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093981 Numer CAS: 201852-49-5 |