4-Benzyloxypyridine-N-oxide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Benzyloxy)pyridine 1-oxide
L17946.03
L17946.06
L17946.03EA
118
PLN
L17946.03
L17946.06
4-Benzyloxypyridine-N-oxide 98%
4-Benzyloxypyridine-N-oxide
Purity: 98%
CAS No.: 2683-66-1
Molecular Formula: C12H11NO2
Formula Weight: 201.22
Melting Point: 173-175°
Beilstein Reference: 165005
MDL No.: MFCD00047427
Formuła:
C₁₂H₁₁NO₂ Temp. topnienia: 173…175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047427 Numer CAS: 2683-66-1 |