Drukuj
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(4-Fluorophenyl)pentanoic acid
L17935.03 L17935.06 L17935.MD
L17935.03EA 712 PLN
L17935.03 L17935.06 L17935.MD
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid 97%
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Purity: 97% CAS No.: 24484-22-8 Molecular Formula: C11H13FO2 Formula Weight: 196.22 Melting Point: 73-75° Beilstein Reference: 7918899 MDL No.: MFCD00800242
Formuła: C₁₁H₁₃FO₂
Temp. topnienia: 73…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800242
Numer CAS: 24484-22-8