DL-Valine ethyl ester hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-DL-Val-OEt·HCl, H-DL-Val-OEt.HCl
L17906.14
L17906.06
L17906.14EA
1030
PLN
L17906.14
L17906.06
DL-Valine ethyl ester hydrochloride 99%
DL-Valine ethyl ester hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 23358-42-1
Molecular Formula: C7H15NO2.HCl
Formula Weight: 181.66
Melting Point: ca 94°
Beilstein Reference: 3912411
MDL No.: MFCD00067542
Formuła:
C₇H₁₅NO₂·HCl MW: 181.7 g/mol Temp. topnienia: ∼ 94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00067542 Numer CAS: 23358-42-1 Numer WE (dawny EINECS): 245-606-8 |