Methyl-7-phenylheptanoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L17905.06
L17905.03
L17905.06EA
2030
PLN
L17905.06
L17905.03
Methyl-7-phenylheptanoate 98%
Methyl-7-phenylheptanoate
Purity: 98%
CAS No.: 101689-18-3
Molecular Formula: C6H5(CH2)6CO2CH3
Formula Weight: 220.31
Refractive Index: 1.4946
Boiling Point: ca 155°/1.5mm
Beilstein Reference: 2694776
MDL No.: MFCD02093971
Formuła:
C₆H₅(CH₂)₆CO₂CH₃ Temp. Wrzenia: ∼155 °C (1,5 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093971 Numer CAS: 101689-18-3 |