4-Bromo-2-methylbiphenyl 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L17875.03
L17875.06
L17875.03EA
225
PLN
L17875.03
L17875.06
4-Bromo-2-methylbiphenyl 98%
4-Bromo-2-methylbiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 5002-26-6
Molecular Formula: C13H11Br
Formula Weight: 247.14
Refractive Index: 1.6210
Boiling Point: 113-114°/0.7mm
Beilstein Reference: 1908937
MDL No.: MFCD03093069
Formuła:
C₁₃H₁₁Br Temp. Wrzenia: 113…114 °C (0,7 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093069 Numer CAS: 5002-26-6 |