4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(4-(Methylsulphinyl)phenyl)boronic acid
L17865.03
L17865.MC
L17865.03EA
1750
PLN
L17865.03
L17865.MC
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid 98%
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 166386-48-7
Molecular Formula: C7H9BO3S
Formula Weight: 184.02
Melting Point: ca 170°
MDL No.: MFCD02093071
Formuła:
C₇H₉BO₃S Temp. topnienia: ∼ 170 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093071 Numer CAS: 166386-48-7 |