Ethyl-4-acetylbutyrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 4-Acetylbutyrate
L17848.22
L17848.06
L17848.14
L17848.22EA
2560
PLN
L17848.22
L17848.06
L17848.14
Ethyl-4-acetylbutyrate 97%
Ethyl-4-acetylbutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 13984-57-1
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4275
Boiling Point: 65°/0.76mm
Beilstein Reference: 1762625
MDL No.: MFCD00009213
Formuła:
C₈H₁₄O₃ Temp. Wrzenia: 65 °C (0,76 mmHg) Gęstość: 0,989 Temp. Zapłonu: 69 °C (156 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009213 Numer CAS: 13984-57-1 Numer WE (dawny EINECS): 237-776-7 |