7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17800.06
L17800.03
L17800.06EA
2400
PLN
L17800.06
L17800.03
7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline ≥98%
7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline
Purity: 98+%
CAS No.: 223671-15-6
Molecular Formula: C9H6BrNO
Formula Weight: 224.06
Melting Point: 248-250°
Beilstein Reference: 8405244
MDL No.: MFCD02093963
Formuła:
C₉H₆BrNO Temp. topnienia: 248…250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093963 Numer CAS: 223671-15-6 |