Dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate, 2,6-Naphthalenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
L17689.22
L17689.06
L17689.14
L17689.22EA
8700
PLN
L17689.22
L17689.06
L17689.14
Dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate ≥99%
Dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate
Purity: 99+%
CAS No.: 840-65-3
Molecular Formula: C14H12O4
Formula Weight: 244.25
Flash Point: 232°(449°F)
Melting Point: 187-193°
Beilstein Reference: 987259
MDL No.: MFCD00004100
Formuła:
C₁₄H₁₂O₄ Temp. topnienia: 187…193 °C Temp. Zapłonu: 232 °C (449 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004100 Numer CAS: 840-65-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-661-4 |