3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17673.03
L17673.06
L17673.03EA
451
PLN
L17673.03
L17673.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane
Purity: 95%
CAS No.: 33558-36-0
Molecular Formula: C10H10F6Si
Formula Weight: 272.27
Refractive Index: 1.4125
Boiling Point: 40°/1.5mm
Beilstein Reference: 2859742
MDL No.: MFCD02093948
Formuła:
C₁₀H₁₀F₆Si Temp. Wrzenia: 40 °C (1,5 mmHg) Gęstość: 1,230 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093948 Numer CAS: 33558-36-0 |